Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
Marke: Cole-Parmer™ 16104-53
385.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
- Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
- Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
- Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
- Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
2.1 gal. | |
Wasserbad | |
Ansteck-Tempette | |
8 bis 6 l | |
200 °C | |
240 mm | |
300 mm | |
5.9 in. | |
150 mm | |
65 mm |
Edelstahl | |
8 l | |
Unheated Water Bath | |
Rostfreier Stahl | |
265 mm | |
325 mm | |
6.8 in. | |
172 mm | |
2.6 in. | |
5,5 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%