Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
Marke:  Cole-Parmer™ 16101-88
409.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513779
  • 640.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
  • Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
  • Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
  • Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
  • Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
Spezifikation
3.2 gal.
Wasserbad
Ansteck-Tempette
11,6 bis 8,4 l
200 °C
329 mm
300 mm
5.9 in.
150 mm
65 mm
Edelstahl
12 l
Unheated Water Bath
Rostfreier Stahl
354 mm
325 mm
6.8 in.
172 mm
2.6 in.
6,1 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    25
    Stunden
    1
    Minuten
    14
    Sekunden
    28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 12 l