Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
Marke:  Cole-Parmer™ 16101-89
512.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12707929
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
  • Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
  • Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
  • Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
  • Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
Spezifikation
6.9 gal.
Wasserbad
Ansteck-Tempette
26 bis 20,5 l
200 °C
505 mm
300 mm
7,9 in.
200 mm
65 mm
Edelstahl
26 l
Unheated Water Bath
Rostfreier Stahl
530 mm
325 mm
8.7 in.
222 mm
2.6 in.
9,5 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 26 l