Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
Marke:  Cole-Parmer™ 16112-01
462.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12797919
  • 725.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
  • Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
  • Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
  • Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
  • Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
Spezifikation
4.8 gal.
Wasserbad
Ansteck-Tempette
Rostfreier Stahl
530 mm
325 mm
6.8 in.
172 mm
2.6 in.
7,5 kg
Edelstahl
18 l
Unheated Water Bath
200 °C
505 mm
300 mm
5.9 in.
150 mm
65 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 18 l