Learn More
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl
Diese Wasserbäder sind für die Verwendung mit einem aufsteckbaren Tempette oder Tempunit™ Thermoregulator konzipiert und eignen sich ideal für die Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur über einen langen Zeitraum. Je nach Anwendungsanforderung stehen verschiedene Größen und Tiefen von Badkammern zur Verfügung.
Marke:  Cole-Parmer™ 16104-45
1067.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24307" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12717929
  • 1390.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
  • Mit robustem spritzwassergeschütztem Gehäuse
  • Integrierter Tragegriff für zusätzliche Sicherheit
  • Nahtfreie Innenauskleidung aus korrosionsbeständigem Edelstahl für einfache Reinigung
  • Lieferung mit einer Montageplatte für Brücken zur Befestigung des Thermoregulators
Spezifikation
Spezifikation
12.7 gal.
Wasserbad
Ansteck-Tempette
Rostfreier Stahl
594 mm
365 mm
11.7 in.
298 mm
2.6 in.
14,6 kg
Edelstahl
48 l
Unheated Water Bath
200 °C
559 mm
330 mm
10.8 in.
274 mm
65 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Techne™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 48 l