Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Response
TaqMan™ Array, Immunreaktion, Maus
Marke:  Applied Biosystems™ 4414079
Artikelnummer. 10505605
  • 383.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Maus
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
1 standard plate
Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
FAM
Standard
Standard
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Response > 1 Standardplatte