Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Grün FM Farbstoff für Durchflusszytometrie
Mitotracker™ Farbstoffe für die Durchflusszytometrie sind membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen.In optimaler Konzentration und mit Protokollen für die Durchflusszytometrie geliefert, um eine präzisere Analyse mit herkömmlicher und spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ M46750
145.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17501655
  • 223.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen
  • Farbstoffe werden in einer optimierten Konzentration mit Protokollen für die Durchflusszytometrie bereitgestellt, um eine präzisere Analyse sowohl bei konventioneller als auch bei spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen
  • Inkubieren Sie Zellen einfach in der empfohlenen Farbstoffkonzentration für die Durchflusszytometrie, die passiv über die Plasmamembran diffundiert und sich in aktiven Mitochondrien anreichert
  • Helle Farben ermöglichen den einfachen Nachweis von Mitochondrien mithilfe der Durchflusszytometrie, ohne dass spezielle Filter erforderlich sind
  • Farbstoffe sind konsistent, zuverlässig und stabil und ermöglichen die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
  • Optimiert für die Durchflusszytometrie mit allen wichtigen Reagenzien zur Markierung von Mitochondrien in einem einzigen Kit
  • Lösen Sie ein Fläschchen Farbstoff in wasserfreiem DMSO auf, um genügend Farbstoff für 20 Assays zu erhalten
  • Eine Reihe von verfügbaren Farben werden mit Standard-Durchflusszytometriefiltern erkannt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
Farbstoff
5 Fläschchen
Raumtemperatur
5 x 20 Tests
100 Tests
RUO
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MitoTracker™ Grün FM Farbstoff für Durchflusszytometrie > 100 Tests