Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Kathodenpufferbehälter
Der Applied Biosystems SeqStudio-Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält Laufpuffer zur Unterstützung von Sanger-Sequenzierungs- und Fragmentanalyseanwendungen auf dem SeqStudio Genanalysationssystem.
Marke:  Applied Biosystems™ A33401
Artikelnummer. 15809886
  • 170.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebrauchsfertiger Einwegbehälter mit Laufpuffer
  • Nachverfolgung der Puffernutzung mit RFID (Radio Frequency Identification)
  • Zwei Wochen Haltbarkeit nach der Installation auf dem Gerät
Bestellinformation
4 Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Kathodenpufferbehälter
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
SeqStudio™
4 containers
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2501153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog NumberA33401
Chargennummer2411152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberA33401
Chargennummer2411151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog NumberA33401
Chargennummer2410150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA33401
Chargennummer2410149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberA33401
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Kathodenpufferbehälter >