Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen. Alternative zu serologischen Pipetten
Marke: Fisherbrand™ T112NXLRL-FIS
26.91 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen. Alternative zu serologischen Pipetten
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format. Das robuste, unbiegsame Designsorgt für eine sichere Abdichtung an jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllverpackung spart 58 % Platz auf der Arbeitsfläche im Vergleich zur Verpackung im Gestell und reduziert den Kunststoffabfall um %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Rack, sterile Verpackung im Rack und Nachfüllpackung.
Spezifikation
100 bis 1250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
89 mm | |
Nachfüllpackung | |
Universal Fit Pipette | |
SureOne | |
100, 200, 500, 1000 μl |
Ungefiltert | |
klar | |
3,5 in. | |
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Micro Point | |
Ja | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
7Stunden
17Minuten
50Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
17Minuten
50Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
17Minuten
50Sekunden
9 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen