Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 11 15 1858
555.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Weich | |
Weiß | |
Polyethylen | |
HPLC | |
1 mm |
Silikon/PTFE | |
11 mm | |
Ja | |
100 | |
Schnappverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
17Minuten
50Sekunden
12 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
55Stunden
17Minuten
50Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%