Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Universalpipettenspitzen, extralang
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke: Fisherbrand™ T102-FIS
10.53 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
1.25 Zoll | |
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Extra lang | |
Universelle Passform | |
SureOne | |
2,5 μl |
Ungefiltert | |
klar | |
46 mm | |
Bulk | |
Beutel mit 1.000 Spitzen | |
Ja | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors