Learn More
Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitze aus Polypropylen
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marca:  Fisherbrand™ FB34611
11.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Codice prodotto. 10787524
  • 13.20 CHF / 1000 Stück
Solo null disponibili
Lager vorrätig
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
  • Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
  • Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
  • Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Specifica
Specifica
200 bis 1000 μl
Blau
Autoklavierbar
Polypropylen
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitze aus Polypropylen > Volumen metrisch: 200 bis 1.000 μl
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato