Learn More
Applied Biosystems™ Cell Fractionation Buffer for PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit
Cell Fractionation Buffer is used to process the mammalian cell pellet to obtain free Mycoplasma and then combine with the Mycoplasma pellet in the large scale PrepSEQ extraction protocol.
Marke:  Applied Biosystems™ 4403461
Artikelnummer. 30000676
  • 91.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cell Fractionation Buffer is used to process the mammalian cell pellet to obtain free Mycoplasma and then combine with the Mycoplasma pellet in the large scale PrepSEQ extraction protocol. This protocol can process up to 15 mL of sample (up to 106 cells/mL) for the detection of Mycoplasma.
Spezifikation
Spezifikation
PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit
Sufficient for 15 mL of sample (up to 106 cells/mL)
Store at 2°C to 8°C.
Mycoplasma detection
3 bottles, 25 mL
Flüssig
Cell Fractionation Buffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2820363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403461
Chargennummer2854274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4403461
Chargennummer2980964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4403461
Chargennummer3024524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4403461
Chargennummer3053683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4403461
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Cell Fractionation Buffer for PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit > Quantity: 25 mL