Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Erststrang-Synthese SuperMix für qRT-PCR
Die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III Reverse-Transkriptase in einem optimierten SuperMix-Format für die Synthese von Erststrang-cDNA zur Verwendung in der quantitativen Real-Time RT-PCR (qRT-PCR)
Marke:  Invitrogen™ 11752050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10246902
  • 1502.00 CHF / 50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der einfache, zeitsparende Reaktionsaufbau verwendet lediglich zwei Röhrchen: einen 2X Reaktions-Mix und einen Enzym-Mix.
  • Das im RT-Enzym-Mix enthaltene SuperScript III Reverse-Transkriptase-Enzymgemisch ist eine Version der M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase-H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität aufweist. Das Enzym kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42 °C bis 60 °C verwendet werden und bietet eine bessere Spezifität, höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen
  • Da SuperScript III RT nicht signifikant von Ribosomal- und Transfer-RNA gehemmt wird, kann es für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden
  • Der ebenfalls im Enzymgemisch enthaltene rekombinante Ribonuklease-Inhibitor RNaseOUT ist ein RNase-Hemmprotein, das vor dem Abbau von Ziel-RNA durch eine Ribonukleasekontamination der RNA-Probe schützt
Reaktionsgemisch Das 2x Reaktionsgemisch enthält Oligo(dT)20, Random-Hexamere, MgCl2 und dNTPs in einer Puffer-Formulierung, die für qRT-PCR optimiert wurde. E. coli RNase H wird als ein separates Röhrchen im Kit geliefert, um das RNA-Template aus dem cDNA:RNA-Hybridmolekül nach der Erststrang-Synthese zu entfernen. Dies führt nachweislich zur Erhöhung der Empfindlichkeit für qRT-PCR. Verwendung von SuperScript III SuperMix für die Erststrang-Synthese Diese SuperMix-Formulierung kann verwendet werden, um weniger als 10 Kopien eines Ziel-Gens in qRT-PCR mit einem breiten dynamischen Bereich, der eine genaue Quantifizierung von einer hohen Kopienzahl von mRNA von bis zu 1 μg der Gesamt-RNA unterstützt, zu quantifizieren. Reagenzien werden für 50 oder 250 RT-Reaktionen von je 20 μl angeboten. Optimale Reaktionstemperatur: 50 °C.
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2X-RT-Reaktionsgemisch (500 μl)
• RT-Enzymgemisch (100 μl)
E. coli RNase (50 μl)
Lagerung bei –20 °C.
Master-Mix
30 min
50 °C
SuperScript III
Real-Time PCR (qPCR)
50 Reaktionen
Reverse Transkription
Primer-Sonde
Hoch
Reverse Transkription
50 Reaktionen
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Master Mix
RNA
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number11752050
Chargennummer2489206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11752050
Chargennummer2489224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11752050
Chargennummer2517020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11752050
Chargennummer2649750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11752050
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III Erststrang-Synthese SuperMix für qRT-PCR > 50 Reaktionen