Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Erststrang-Synthese SuperMix für qRT-PCR
Die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III Reverse-Transkriptase in einem optimierten SuperMix-Format für die Synthese von Erststrang-cDNA zur Verwendung in der quantitativen Real-Time RT-PCR (qRT-PCR)
Marke:  Invitrogen™ 11752250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10338102
  • 6010.00 CHF / 250 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der einfache, zeitsparende Reaktionsaufbau verwendet lediglich zwei Röhrchen: einen 2X Reaktions-Mix und einen Enzym-Mix.
  • Das im RT-Enzym-Mix enthaltene SuperScript III Reverse-Transkriptase-Enzymgemisch ist eine Version der M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase-H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität aufweist. Das Enzym kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42 °C bis 60 °C verwendet werden und bietet eine bessere Spezifität, höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen
  • Da SuperScript III RT nicht signifikant von Ribosomal- und Transfer-RNA gehemmt wird, kann es für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden
  • Der ebenfalls im Enzymgemisch enthaltene rekombinante Ribonuklease-Inhibitor RNaseOUT ist ein RNase-Hemmprotein, das vor dem Abbau von Ziel-RNA durch eine Ribonukleasekontamination der RNA-Probe schützt
Reaktionsgemisch Das 2x Reaktionsgemisch enthält Oligo(dT)20, Random-Hexamere, MgCl2 und dNTPs in einer Puffer-Formulierung, die für qRT-PCR optimiert wurde. E. coli RNase H wird als ein separates Röhrchen im Kit geliefert, um das RNA-Template aus dem cDNA:RNA-Hybridmolekül nach der Erststrang-Synthese zu entfernen. Dies führt nachweislich zur Erhöhung der Empfindlichkeit für qRT-PCR. Verwendung von SuperScript III SuperMix für die Erststrang-Synthese Diese SuperMix-Formulierung kann verwendet werden, um weniger als 10 Kopien eines Ziel-Gens in qRT-PCR mit einem breiten dynamischen Bereich, der eine genaue Quantifizierung von einer hohen Kopienzahl von mRNA von bis zu 1 μg der Gesamt-RNA unterstützt, zu quantifizieren. Reagenzien werden für 50 oder 250 RT-Reaktionen von je 20 μl angeboten. Optimale Reaktionstemperatur: 50 °C.
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2X RT-Reaktionsgemisch (2x 1,25 ml)
• RT-Enzymgemisch (500 μl)
E. coli RNase (250 μl)
Ausreichend Reagenzien für 250 Reaktionen mit 20 μl Reaktionsvolumen.
Lagerung bei –20 °C.
Master-Mix
30 min
50 °C
SuperScript III
Real-Time PCR (qPCR)
250 Reaktionen
Reverse Transkription
Primer-Sonde
Hoch
Reverse Transkription
250 Reaktionen
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Master Mix
RNA
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III Erststrang-Synthese SuperMix für qRT-PCR > 250 Reaktionen