Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.
104.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
Produkttyp | Wire Shelf |
Material | Chrom |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765669
|
Metro™
A2460NC |
24 in. | 60 Zoll |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946851
|
Metro™
A2454NC |
24 in. | 54 Zoll |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946821
|
Metro™
A1860NC |
18 in. | 60 Zoll |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946841
|
Metro™
A2430NC |
24 in. | 30 in. |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916811
|
Metro™
A1830NC |
18 in. | 30 in. |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966811
|
Metro™
A1842NC |
18 in. | 42 in. |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916821
|
Metro™
A1854NC |
18 in. | 54 Zoll |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906841
|
Metro™
A2172NC |
21 in. | 72 in. |
199.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946831
|
Metro™
A2136NC |
21 in. | 36 in. |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966831
|
Metro™
A2148NC |
21 in. | 48 in. |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745669
|
Metro™
A2436NC |
24 in. | 36 in. |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996841
|
Metro™
A2442NC |
24 in. | 42 in. |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755669
|
Metro™
A2448NC |
24 in. | 48 in. |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976821
|
Metro™
A1872NC |
18 in. | 72 in. |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986831
|
Metro™
A2160NC |
21 in. | 60 Zoll |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906831
|
Metro™
A2124NC |
21 in. | 24 in. |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906801
|
Metro™
A1436NC |
14 in. | 36 in. |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735669
|
Metro™
A1848NC |
18 in. | 48 in. |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11725669
|
Metro™
A1836NC |
18 in. | 36 in. |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926841
|
Metro™
A2424NC |
24 in. | 24 in. |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Harte, beständige Oberfläche
- Abriebfest
- Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
- Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Order Info
Pfosten separat erhältlich.
Specifications
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile | |
Chrom |
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
Wire Shelf |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.