missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt

Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.

Marke:  Metro™ A2448NC

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11755669

  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes:

Each shelf shipped with one pack of four nonconductive sleeve/wedges.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Each shelf provides approximately 76% open area for increased light penetration and improved visibility of stored items.
  • Can be loaded and unloaded easily from all sides.
  • Hard, durable surface.
  • Abrasion resistant.
  • Ideal for dry, noncorrosive environments.
  • Shelves adust in 1 in. increments with patented shelf-release corners.
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity.
  • Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive.

Bestellinformation

Pfosten separat erhältlich.

Spezifikation

Spezifikation

Wire Shelf
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Vier nicht leitende Muffen/Keile
121.9 cm
61 cm
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
48 in.
24 in.
Chrom
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt > 24 x 48 in. (61 x 122cm)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt