missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt

Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.

Marke:  Metro™ A2460NC

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11765669

  • 181.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes:

Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.

  • Harte, beständige Oberfläche
  • Abriebfest
  • Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
  • Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig

Bestellinformation

Pfosten separat erhältlich.

Spezifikation

Spezifikation

Wire Shelf
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Vier nicht leitende Muffen/Keile
152.4 cm
61 cm
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
60 Zoll
24 in.
Chrom
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt > 24 x 60 in. (61 x 152cm)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt