Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.
Marke:  Metro™ A1436NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15906801
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
  • Harte, beständige Oberfläche
  • Abriebfest
  • Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
  • Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Vier nicht leitende Muffen/Keile
91,4 cm
35,5 cm
Chrom
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
36 in.
14 in.
No
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt > 35 x 91 cm (14 x 36 in)