Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin
Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
267.00 CHF - 878.00 CHF
Spezifikation
Konjugat | Unkonjugiert |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren. Bei 4 °C lagern. |
Versandbedingung | Nasseis |
Form | Lyophilisiert |
Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10354073
|
Molecular Probes™
434302 |
5 mg |
878.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10394023
|
Molecular Probes™
434301 |
1 mg |
267.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
- Die Bindungsaktivität von Streptavidin wurde als > 11 Einheiten pro mg Protein bestimmt
- Eine Einheit der Bindungsaktivität ist definiert als die Menge an Protein, die 1 µg Biotin bindet (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert.
- Mit 1 ml destilliertem oder entionisiertem Wasser rekonstituieren
- Bei 4 °C lagern.
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Nasseis | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren. Bei 4 °C lagern. | |
Lyophilisiert |