Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln
Steht waagerecht, sodass die Schaufel abgestellt werden kann, ohne dass das Probenmaterial herausrieselt. Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln haben eine leicht abgewinkelte Vorderkante und sind vollständig recycelbar.
Marke: Buerkle™ 5379-1007
Beschreibung
- Ergonomisch gestaltete Schaufel
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hergestellt aus "grünem" PE, weiß
- Wiederverwertbar/Einweg
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Schaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
150 mL | |
Ergonomisch | |
216 mm |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
5,07 oz. | |
Steril | |
Weiß |
Videos
-
Buerkle LaboPlast Steriplast Bio Disposable Scoop
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250929 | Konformitätsbescheinigung | 24/03/2025 | 5379-1007 |
243235 | Konformitätsbescheinigung | 04/09/2024 | 5379-1007 |
242241 | Konformitätsbescheinigung | 04/07/2024 | 5379-1007 |
241524 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | 5379-1007 |
250359 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 5379-1007 |