Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke:  Buerkle™ 5378-1007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316327
  • 25.45 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
Without Lid
150 mL
Weiß
216 mm
Polystyrol
Ohne Deckel
5,07 oz.
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer252057 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2025 Catalog Number5378-1007
    Chargennummer250429 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number5378-1007
    Chargennummer243699 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number5378-1007
    Chargennummer242278 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/07/2024 Catalog Number5378-1007
    Chargennummer240262 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2024 Catalog Number5378-1007
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop > Kapazität: 150 ml, Länge: 216 mm (ohne Deckel)