Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln
Steht waagerecht, sodass die Schaufel abgestellt werden kann, ohne dass das Probenmaterial herausrieselt. Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenschaufeln haben eine leicht abgewinkelte Vorderkante und sind vollständig recycelbar.
27.75 CHF - 30.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Sterilität | Steril |
Modell | Ergonomisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15336337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1001 |
25 mL | 141 mm |
27.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15346337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1003 |
50 ml | 160 mm |
29.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15356337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1005 |
100 mL | 205 mm |
29.55 CHF
10 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15366337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1007 |
150 mL | 216 mm |
30.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ergonomisch gestaltete Schaufel
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hergestellt aus "grünem" PE, weiß
- Wiederverwertbar/Einweg
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Schaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
Ergonomisch |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
Steril | |
Weiß |