Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
Marke:  Bel-Art™ H36940-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10573924
  • 397.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
  • Steril: einzeln verpackt, durch Gammabestrahlung sterilisiert, Chargennummer ist für die exakte Rückverfolgbarkeit der Charge aufgedruckt, wird mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
  • Materialien haben FDA-Gütegrad; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Der lange Griff reicht leicht in Gläser, Flaschen und andere beengte Bereiche und senkt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem entnommenen Material auf ein Minimum
  • Gesamtlänge 17,8 cm (7 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Not Autoclavable
Lang
1,23 mL
Steril
FDA
200/Karton
7 in.
0,78 in.
Polystyrol
Sterilisationszertifikat
0,25 oz.
Ja
Weiß
Für die Entnahme geringer Probemengen
17,8 x 2 cm
17,8 cm
2 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol > Fassungsvermögen: 0,25 TL (1,2 ml); 200/C