Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Entnahme der Probe aus einer größeren Probenmenge.
Marke: Bel-Art™ H36902-0000
203.90 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle.
- Für die Nutzung mit Weithalsbehältern
- Einteilig, geformt aus schlagfestem Polystyrol
- Bleiben auf flachen Oberflächen aufrecht
- Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Einzeln versiegelt und sterilisiert
- Für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Kapazität/Volumen sind geschätzt und daher nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
- Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Schaufel | |
Not Autoclavable | |
Extralang | |
60 mL | |
Steril | |
FDA | |
Weithalsbehälter | |
1.12 Zoll | |
8.12 Zoll | |
20,5 cm | |
1.62 Zoll |
Polystyrol | |
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation | |
2 oz. | |
Ja | |
Weiß | |
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern | |
100/Schachtel | |
2,9 cm | |
3.06 Zoll | |
7,8 cm | |
4,1 cm |