Learn More
VACUUBRAND™ Kühlfalle
Diese Kühlfalle eignet sich für hochflüchtige Lösungsmittel verringert ein Rückströmen von Ölmolekülen in das Vakuumsystem. Vacubrand™ Kühlfallen gewährleisten einen wichtigen Schutz für Ihre Pumpe, indem sie Kondensate und aggressive Medien abscheiden.
Marke: VACUUBRAND™ 20667056
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SKF-Kühlfalle- Robust und leicht zu reinigen
- Einfach zerlegbar
- Konstruktion aus zwei Wänden mit guter Leitfähigkeit
- Lange Betriebszeit pro Kühlmittelfüllung
- Einfache Kondensatableitung ohne Demontage
GKF-Kühlfalle
- Hochreflektierender Isoliermantel für verlängerte Kühlmittelstandzeiten
- Vertikales Fenster: Direkte Beobachtung von Kondensat- und Kühlmittelständen
- Absperrhahn aus PTFE: Kondensatablass ohne Demontage
- Blechschild zum Schutz vor äußeren Beschädigungen und Implosionen
Inline-Ölfilter HF
- Längere Ölstandzeiten
- Reduzierte Serviceanforderungen
- Einfache platzsparende Wandmontage
- Einfacher Filterwechsel, Serviceanzeige
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE, FKM | |
Vacuubrand Pumpen | |
GKF 1000i Kühlfalle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Kühlfalle > Höhe: 580 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur