Learn More
Buerkle™ X100 Micro-spatula, SteriPlast, PS, sterile, 1,0/0
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probenahme, Übertragung oder Verarbeitung kleiner Mengen von Chemikalien, Pulvern, Granulaten, Pasten, Cremes oder Flüssigkeiten. Bürkle™ SterilPlast™ Mikrospatel ermöglicht präzises Arbeiten mit einem robusten Mittelgriff.
Marke:  Buerkle™ 5378-1032
64.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15624114
  • 110.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polystyrol
  • Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
1 ml, 0,25 ml
Steril
Lebensmittelvorschriften der EU
Videos
  • Buerkle LaboPlast Micro Spatulas
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer252080 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2025 Catalog Number5378-1032
Chargennummer251265 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number5378-1032
Chargennummer244609 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog Number5378-1032
Chargennummer243291 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/09/2024 Catalog Number5378-1032
Chargennummer242195 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/07/2024 Catalog Number5378-1032
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ X100 Micro-spatula, SteriPlast, PS, sterile, 1,0/0 > 1 ml/0,25 ml