Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
46.80 CHF - 446.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Löffel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Enthält | Sterilisationszertifikat |
Grifftyp | Lang |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11761566
|
Bel-Art™
H36946-0000 |
14,79 mL | 200/Karton |
446.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15500142
|
Bel-Art™
H36940-0010 |
1,23 mL | 10/Packung |
64.00 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11378733
|
Bel-Art™
H36942-0000 |
2,46 mL | 200/Karton |
386.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15530142
|
Bel-Art™
H36946-0010 |
14,79 mL | 10/Packung |
47.10 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10573924
|
Bel-Art™
H36940-0000 |
1,23 mL | 200/Karton |
397.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15510142
|
Bel-Art™
H36942-0010 |
2,46 mL | 10/Packung |
65.45 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15520142
|
Bel-Art™
H36944-0010 |
4,93 mL | 10/Packung |
46.80 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11316944
|
Bel-Art™
H36944-0000 |
4,93 mL | 200/Karton |
361.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
- Steril: einzeln verpackt, durch Gammastrahlung sterilisiert, Chargenstempel zur präzisen Rückverfolgung und Sterilisierungsbescheinigung im Lieferumfang
- Materialien vom FDA-Gütegrad, sicher beim Kontakt mit Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetika
- Langer Stiel für das einfache Einführen in Gläser, Flaschen und andere enge Behälter sowie zur Minimierung von möglichem Kontakt zwischen Personen und Probenmaterial
- Gesamtlänge 17.8 cm (7 in.)
Spezifikation
Löffel | |
Not Autoclavable | |
Lang | |
Steril | |
FDA | |
7 in. |
Polystyrol | |
Sterilisationszertifikat | |
Ja | |
Weiß | |
Für die Entnahme geringer Probemengen | |
17,8 cm |