Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Für alle Arten von Stomacher Maschinen und andere Schaufelmischgeräte. Die Corning™ Gosselin™ sterile Polyethylen-Mischbeutel sind durch Bestrahlung sterilisiert.
Marke: Corning™ SM2-02
239.68 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit abziehbarem Sterilisationszertifikat
- Mit einem 50 mm weißem Schreibstreifen entlang einer der Längskanten
- Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
- In verschiedenen Beutel-/Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
400 mL | |
Wird im Molkerei- und Industriebereich verwendet | |
Steril | |
25/Bag | |
300 mm |
Naturfarben | |
Polyethylen | |
70 μm | |
2500 Karton | |
180 mm |