Learn More
Integra Biosciences™ Vacusafe comfort, Glas-Flasche, mit Niv.Det. /Schellkupplungen
Verwenden Sie dieses Ansaugsystem zur sicheren Entsorgung biologischer Flüssigkeiten. Das Integra Biosciences™ VACUSAFE Absaugsystem ist eine kompakte All-in-One-Vakuumpumpe für das sichere und wirksame Absaugen und Sammeln von biologischen Flüssigabfällen im Labor.
Marke:  Integra Biosciences™ 158300
Artikelnummer. 10396852
  • 5105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht es Laboren der Bioschutzstufe 1, 2 und3 die strengen Anwendersicherheitsrichtlinien für den Umgang mit kontaminierten Lösungen einzuhalten
  • Maximiert die Produktivität und minimiert Schallemissionen und Betriebsstörungen
  • Ausgestattet mit Vakuumquellenschutz, einer bruchsicheren Flasche und einem sicheren Ständer, der die Flasche in Position hält
  • Enthält eine integrierte Vakuumpumpe, komplett mit Sammelflasche, Flaschengriff, Schlauchset mit Filter, Netzadapter und VACUBOY-Handoperator (155510).
  • 3 Liter-Flasche (sicherheitsbeschichtetes Glas)
  • Füllstandserkennung und Deckel mit Schlauchschnellkupplungen (PVDF)
  • Selbstschließende Verbindungsstücke, um das Entweichen von Tropfen oder Aerosolen zu vermeiden
  • All-in-One-System mit allen benötigten Komponenten
  • Einfache Anwendung – einfach einschalten, das gewünschte Vakuum einstellen und mit der Arbeit beginnen
  • Integrierte Pumpe/Ventil wird automatisch abgeschaltet, wenn das Vakuum in der Flasche hergestellt wird
  • Das Geräusch der integrierten Pumpe liegt deutlich unter 65 dB(A)
  • Schlauchschnellanschlüsse beschleunigen das Entfernen der Flasche
Spezifikation
Spezifikation
2 l Glasflasche, Deckel mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung, Schlauchset mit Filter, Netzadapter: 100-240 V AC,50 /60 Hz, VACUBOY Handbediener mit 1-Kanal SS Adapter 40 mm
VACUSAFE Comfort ist für die saubere und professionelle Ansaugung, Entsorgung oder Filtration von biologischen/chemischen Flüssigkeiten konzipiert.
8 l/min
-300 bis -600 mbar (einstellbar)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Vacusafe comfort, Glas-Flasche, mit Niv.Det. /Schellkupplungen >