missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF160plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ UF160plusB29719
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Steck-Schlauchverlängerung | |
Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF160plus, gerade > Kann verwendet werden mit: UF160plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur