Learn More
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus
Einzigartige Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung. Der Fisherbrand™ Ultimus Flaschendispenser ermöglicht Verdünnung, Spülen, duales Liquid Handling und Umwälzung mit nur einem Gerät.
Brand: Fisherbrand™ ULTI100
73.54 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Mit Doppeleinlass-Technologie
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Aufgerollter Verlängerungsschlauch zum Nachfüllen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Rückführventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Kugel und Sitz aus Borosilikatglas
- Ausgussteil: PTFE
- Aus- und Einlassröhrchen: FEP
- Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Specifications
0.6 % (+/-0.600) | |
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min. | |
Borosilikatglas | |
2 ml |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-Normen | |
10 bis 100 ml | |
ULT-100 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.