Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke: Brady™ 814022
19.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,061 mm | |
-18 °C bis 60 °C | |
Toxisches Material | |
Schwarz auf Weiß |
MINI PIC1809-10X10-GHS06/96 | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
105 mm | |
Diamantförmig | |
Sicherheitsschild für Evakuierungskonsole |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung > Toxisches Material
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur