Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Verwenden Sie Silica 60 für Standardtrennungen. Silica 60 Standard-Adsorbens für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikel- und Packungsgrößen erhältlich.
39.85 CHF - 70.35 CHF
Spezifikation
Porengröße | ∼60 Å |
---|---|
Verfahren | Säulenchromatographie |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Sorbens | Silika |
Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
Produktcode | Marke | Typ | Partikelgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Partikelgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10480902
|
Macherey-Nagel™
815380.1 |
Standard Silika 60 Adsorber | 0,04 bis 0,063 mm | 1 kg |
70.35 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10448892
|
Macherey-Nagel™
815330.1 |
Standard Silika 60 Adsorber | 0.063 bis 0.2 mm | 1 kg |
39.85 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10394691
|
Macherey-Nagel™
815350.1 |
Standard Silika 60 Adsorber | 0,2 bis 0,5 mm | 1 kg |
48.80 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Porengröße ∼60 Å
- Porenvolumen ∼0.75 ml/g.
- Spez. Oberfläche BET ∼500 m2/g;
- Hochporös
- Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
- Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
∼60 Å | |
Kunststoffbehälter | |
∼500 m2/g |
Säulenchromatographie | |
Silika | |
Säulenchromatographie |