Learn More
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 kg, Kunststoff-Fass, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
30 Kilogramm
5 Kilogramm
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis For column chromatography
Farbe Weiß bis braun
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Material Kieselgel
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoff-Fass
Partikelgröße 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Porenvolumen 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Name des Produkts
Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 60 bis 200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >