Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Verwenden Sie Silica 60 für Standardtrennungen. Silica 60 Standard-Adsorbens für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikel- und Packungsgrößen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 815350.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10394691
  • 48.80 CHF / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Porengröße ∼ 60 Å
  • Porenvolumen ∼ 0,75 ml/g
  • Spezifische Oberfläche BET ∼ 500 m2/g;
  • Hochporös
  • Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
  • Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
0,2 bis 0,5 mm
Säulenchromatographie
1 kg
∼500 m2/g
Säulenchromatographie
∼60 Å
Kunststoffbehälter
Silika
Standard Silika 60 Adsorber
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie > Menge:1kg; Partikelgröße:0,2 bis 0,5mm