Learn More
Bohlender™ BOLA™ -Verbindungsstücke für Probenbeutel
PTFE-Verbindungsstücke für Probenbeutel.
Marke:  Bohlender™ A226-06
Artikelnummer. 17126934
  • 28.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Verbindungsstücke, die in die Anschlüsse der Probenbeutel eingeschraubt werden
  • Bohrungsdurchmesser: 3 mm
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
0.24 in.
6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ -Verbindungsstücke für Probenbeutel > Anschlüsse für Probenbeutel; Material:PTFE; Durchmesser (metrisch):6 mm; Durchmesser (imperial):0,24 in.