Learn More
Hirschmann Instruments™ OPUS-Dispenser, 20ml, mit Eurostecker .
Garantiert ausgezeichnete Genauigkeit beim seriellen Dispensieren. Der Spender Hirschmann Instruments™ opus™ ist für die motorgetriebene Dispensierung direkt aus der Reagenzienflasche bestimmt.
Marke:  Hirschmann Instruments™ 9581020
1830.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10752794
  • 2865.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Dispenser-Modul mit Touchscreen inkl. UV-Schutz braun
  • Mit 45 mm-A-Gewinde, 3 Adaptern, 1 Dispensierauslass, 1 Netzteil
  • Mit Reagenzienumwälzsystem
  • Konformität-zertifiziert
  • Serielle und USB-Schnittstellen
Spezifikation
Spezifikation
20 mL
TFT-Touchscreen
100/240 V
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann Instruments™ OPUS-Dispenser, 20ml, mit Eurostecker . >