Learn More
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff
Allzwecktrichter mit Aufhängeöse für sicheres Befüllen von Behältern.
Marke: Buerkle™ 9602-0450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen oder Polyethylen hergestellt
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
430 mm | |
Polyethylen | |
Aufhängungsöse |
37 mm | |
Für Lebensmittel | |
Trichter mit Schaft |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff > Durchmesser oben: 450 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur