Learn More
SI Analytics™ Micro-Ostwald Viskosimeter
SI Analytics™ Micro-Ostwald Viskosimeter eignet sich für Messungen kleiner Flüssigkeitsmengen auch bei extremer Schaumbildung.
Marke:  SI Analytics™ 285404211
Artikelnummer. 15190163
  • 376.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kalibriert, mit Ringmarkierungen, mit Konstante, für manuelle Messungen
  • Ideal für die manuelle Messung transparenter Flüssigkeiten, schaumbildender Flüssigkeiten, flüssiger Mischungen mit hochflüchtigen Komponenten, minimaler Mengen von Messsubstanzen und/oder Spülmitteln sowie Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Micro-Ostwald Viskosimeter
Ja
0,03
Glas
Manuelle Messungen
1,2 bis 18 cSt
0,6 mm Durchmesser
Ringmarkierungen
290 mm
2 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Micro-Ostwald Viskosimeter > Bereich:1,2 bis 18 mm2/s