Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen mit Dispensern, die eine überlegene chemische und thermische Beständigkeit und ein ergonomisches Designbieten, das Ermüdungserscheinungen am Arbeitsplatz verhindert.
Marke:  Thermo Scientific™ 4421150
400.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11478409
  • 457.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzienflaschen mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensern
Eigenschaften:
  • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Vollständig autoklavierbar†
  • Präzises selbstverriegelndes Volumeneinstellsystem
  • Dosierkopf-Verschlusskappe verhindert Tropfen
  • Ergonomische Bauweise verhindert Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten
  • Ansaugschlauch mit Gewinde für blasenfreies Ansaugen
Hinweis:
Beschränkungen umfassen Flusssäure sowie Flüssigkeiten, die Halar oder FEP angreifen, und Hastelloy-Suspensionen, da feste Partikel die Ventile blockieren können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender
41 ° -113 ° F (5 ° - 45 ° C)
2,0 bis 10,0 ml
Individuelles Kalibrierungszertifikat mit Seriennummer
1
20 ul
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser > Bereich:2 bis 10 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwenden.