Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Candida albicans Testkit
Das Thermo Scientific™ Remel Candida albicans Testkit ist ein reagenzienimprägnierter Scheibentest zur präsumtiven Identifizierung von Candida albicans .
Marke: Thermo Scientific™ R30851401
230.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Remel Candida albicans Testkit ist eine mit Reagenzien imprägnierte Testscheibe zur schnellen vorläufigen Identifizierung von Candida albicans.
- Schnelltest zum Nachweis der Enzyme L-Prolin Aminopeptidase und Β-Galactosaminidase in Hefezellen zur vorläufigen Identifizierung von auf Labormedien kultivierten Candida albicans
Ein schnelles und empfindliches Verfahren mit einer Kombination aus p-Nitrophenyl-N-Acetyl-Β-D-Galactosaminid (NGL) und L-Prolin-Β-Naphthylamid (PRO)
Enthält:
50 Testscheiben; 1 × 45 ml-Fläschchen 03 % Natriumhydroxid; 1 Fläschchen Farbentwickler; 50 Kunststoffröhrchen mit Verschlusskappen; Holz-Applikatorstäbchen.
Spezifikation
Ungeöffnete Reagenzien sind bei Lagerung zwischen 2 °C und 8 °C bis zum Ablauf des Verfallsdatums stabil | |
Candida albicans Testkit | |
50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen