Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke:  Hamilton™ 7748-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592335
  • 198.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
16 G
1.65 mm
6/Packung
2, 3 oder 4
Normkonus
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
1.19 mm
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
9,52 bis 304 mm
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4 > Gauge: 16