Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden
Integrierte Wannen halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
Marke:  Justrite™ 29937
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11919557
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Aus beständigem verzinktem Stahl
  • Die Regale leiten Verschüttungen nach hinten und unten ab
  • Jedes Regal trägt bis zu 350 lb. (159 kg) Gewicht
  • Zur vielseitigen Aufbewahrung können die Abstände auf 3 in. (7.6 cm) festgelegt werden
Spezifikation
Spezifikation
39,37 in.
30, 40 und 45 gal. 43 in. breiter Schrank mit zwei Türen oder 17 gal. Piggyback-Schrank
10 lb.
14 in.
Verzinkter Stahl
100 cm
Eingebaute Tröge halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
5 kg
35,56 cm
Einlegeboden für Schrank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden > L x B: 39.38 x 14 Zoll