Learn More
PYREX™ X500 Pipetten, 2,2ml, steril, (VE=500Stck.) .
Marke:  PYREX™ 7058-2X
Artikelnummer. 10232513
  • 359.96 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese sterilen 2,2 ml-PYREX™ Einwegpipetten aus Borosilikatglas erfüllen die von der American Public Health Association empfohlenen Anforderungen. Diese Pipette ist sehr praktisch, wenn doppelte Platten auf demselben Medium oder zum Plattieren differentieller Medien für die Bestimmung gramnegativer Bakterien, Schimmel und Hefe oder die gesamte Plattenanzahl hergestellt werden sollen.Sie sind für die Freifallzufuhr ausgelegt (kein Ausblasen erforderlich).Diese Pipetten mit Baumwollstopfen sind in sterilen Beuteln verpackt.Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung mehrerer Pipetten ohne Kontamination des gesamten Gehäuses.Zur einfachen Größenermittlung ist die neue ISO-Farbcodierung direkt auf dem Aufreißstreifen aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
APHA
Steril
Gehärtete Oberseite und Spitze
Rund
27,4 cm
Ja
Glas
Ja
10,78 in.
2,2 mL
Bakteriologische Pipette mit Baumwollstopfen
Name des Produkts
PYREX™ X500 Pipetten, 2,2ml, steril, (VE=500Stck.) . > Gehäuse 2.2mL