Learn More
Invitrogen™ DEPC-behandeltes Wasser
Autoklaviert, zertifiziert nukleasefrei
Marke: Invitrogen™ AM9916
277.40 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ambion DEPC-behandeltes Wasser ist Nuklease-frei zertifiziert. DEPC-behandeltes Wasser wird vor und nach der Verpackung autoklaviert, um die Sterilität und Inaktivierung von DEPC sicherzustellen. Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Spezifikation
6 bis 8 | |
Flasche | |
5 x 100 ml | |
Raumtemperatur |
Molekularbiologie | |
DEPC-behandelt | |
Autoklaviert, membrangefiltert | |
Ambion™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.