Learn More
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2
10X Concentrated 10% BSA Solution for DuoSets
Marke: R&D Systems™ DY995
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10% BSA solution in a concentrated formula which can be diluted to make a working solution at a range of final BSA concentrations suitable for the assay being run
- Make all solutions fresh or filter sterilize and store for up to 1 week at 2° to 8°C
Spezifikation
5 x 21 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
ELISA |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Reagent Diluent Concentrate 2 (10X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mixture of 5-Chloro-2-Methyl-4- Isothiazolin-3-One and 2-Methyl-4-Isothiazolin-3- One
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2 > 10X; 5x21mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur