Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke: Axygen™ PCR-96-FS-C
168.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte wurde für ABI Real Time PCR-Thermocycler und Sequenzierer entwickelt. Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Kann mit 8/12 Streifenkappen, Axymat oder Dichtungsfolie abgedichtet werden.- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht steril
- Aus 99,9 % reinem Polypropylen
- Ecke mit Einzelkerbe
- Anwendung/Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI Echtzeit-PCR 7300, 7500, 7900, qPCR und ABI-Sequenzierung
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Standard-96-Well-Blöcke | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund | |
50 Stück/Karton |
RNase-, DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Voll | |
200 μl | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
10 Stück/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %