Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
102.00 CHF - 226.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Typ | Labortablett |
Menge | Je 1 |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10150071
|
Bochem™
8701 |
290 x 220 x 60 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10597541
|
Bochem™
8702 |
290 x 225 x 50 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10170261
|
Bochem™
8703 |
355 x 305 x 60 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10252201
|
Bochem™
8706 |
560 x 385 x 100 mm |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10303901
|
Bochem™
8704 |
400 x 280 x 70 mm |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10537931
|
Bochem™
8705 |
400 x 270 x 80 mm |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Abgerundete Kanten
- Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Edelstahl | |
Labortablett | |
Je 1 | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl