Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
Marke:  Bochem™ 8701
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150071
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
290 x 220 mm
60 mm
Edelstahl
220 mm
Rechteckig
290 x 220 x 60 mm
290 mm
Labortablett
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl > Größe (L x B): 290 x 220 mm